2-Bromobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 609 EUR
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26726839
Núm. CAS: 446-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III