3-Bromobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56792-1G PC56792-250MG
APOSPC56792-1GEA 1260 EUR
APOSPC56792-1G APOSPC56792-250MG
3-Bromobenzyl fluoride 95%
3-Bromobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25963568
Núm. CAS: 456-43-9
UN: 3265
ADR: 8,III