4-Bromobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 219 EUR
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482167
Núm. CAS: 459-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III