2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 654 EUR
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₃BrF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634826
Núm. CAS: 2244085-70-7
UN: 1760
ADR: 8,III