5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC56798-1G PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA 46.4 EUR
APOSPC56798-1G APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22543687
Núm. CAS: 1394291-47-4