2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 654 EUR
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₂F₆O
MW: 228,091 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31634834
Núm. CAS: 2244084-38-4