2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 1010 EUR
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036843
Núm. CAS: 359828-68-5