2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzene
PC56803-1G
PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA
1150
EUR
APOSPC56803-1G
APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Formula:
C₁₃H₈BrF₃ MW: 301,102 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412188 Núm. CAS: 255837-15-1 |