2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 575 EUR
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250146
Núm. CAS: 1378816-28-4