2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56815-1G PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA 241 EUR
APOSPC56815-1G APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835284
Núm. CAS: 1003709-96-3