7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
PC56818-1G PC56818-250MG
APOSPC56818-1GEA 284 EUR
APOSPC56818-1G APOSPC56818-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₄ClFOS
MW: 214.644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29477441
Núm. CAS: 2035458-56-9
UN: 3261
ADR: 8 III