1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 1320 EUR
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Formula: C₂₂H₁₀F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01596892
Núm. CAS: 1408279-25-3