1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 654 EUR
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737890
Núm. CAS: 1628442-65-8