3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 0 EUR
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29111399
Núm. CAS: 1446406-93-4