(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56831-1G PC56831-5G
APOSPC56831-1GEA 33.5 EUR
APOSPC56831-1G APOSPC56831-5G
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₈F₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22380026
Núm. CAS: 1410903-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III