4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 232 EUR
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formula: C₇H₆BrFO
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261252
Núm. CAS: 550400-07-2