3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 191 EUR
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
MW: 199.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31654731
Núm. CAS: 1701568-15-1
UN: 1993
ADR: 3 III