3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 574 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26395447
Núm. CAS: 918487-39-5
UN: 1993
ADR: 3,III