3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 186 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
MW: 199.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31654732
Núm. CAS: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3 III