2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 574 EUR
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31689284
Núm. CAS: 871126-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III