3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56842-1G PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA 102 EUR
APOSPC56842-1G APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21243959
Núm. CAS: 1494947-64-6
UN: 1993
ADR: 3,III