4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 102 EUR
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31654734
Núm. CAS: 2244085-78-5
UN: 1993
ADR: 3,III