3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 654 EUR
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrFOS
MW: 261,111 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29430045
Núm. CAS: 1569087-59-7