2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 609 EUR
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31654714
Núm. CAS: 2244085-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II