2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 1180 EUR
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212820
Núm. CAS: 581813-20-9
UN: 2735
ADR: 8,III