3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56856-1G PC56856-250MG PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA 493 EUR
APOSPC56856-1G APOSPC56856-250MG APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂BrClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737908
Núm. CAS: 1507667-28-8
UN: 3261
ADR: 8,III