5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 364 EUR
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696264
Núm. CAS: 131747-67-6