4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
MW: 227,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11096849
Núm. CAS: 220583-40-4