8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56872-1G PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA 654 EUR
APOSPC56872-1G APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₇H₃F₃IN₃
MW: 313,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664911
Núm. CAS: 2151834-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III