8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 654 EUR
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₇H₃BrF₃N₃
MW: 266,018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664912
Núm. CAS: 2151834-34-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III