6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56880-1G PC56880-250MG
APOSPC56880-1GEA 609 EUR
APOSPC56880-1G APOSPC56880-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₄
MW: 212,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31689288
Núm. CAS: 2151834-44-3