6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 823 EUR
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formula: C₆H₅FINO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664913
Núm. CAS: 2090794-57-1