7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56889-1G PC56889-250MG
APOSPC56889-1GEA 864 EUR
APOSPC56889-1G APOSPC56889-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664915
Núm. CAS: 2244087-63-4