6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56891-1G PC56891-250MG
APOSPC56891-1GEA 75.4 EUR
APOSPC56891-1G APOSPC56891-250MG
6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole ≥95%
6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₆F₂N₂O
MW: 184.143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22552662
Núm. CAS: 1315359-33-1