2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 567 EUR
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆FNO₂
MW: 225,259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31664917
Núm. CAS: 1374329-41-5
UN: 1759
ADR: 8,III