3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 551 EUR
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28733866
Núm. CAS: 1806838-95-8