Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 654 EUR
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742295
Núm. CAS: 950726-72-4