7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56915-1G PC56915-250MG
APOSPC56915-1GEA 306 EUR
APOSPC56915-1G APOSPC56915-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
7-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441875
Núm. CAS: 229623-52-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III