Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56917-1G
PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA
447
EUR
APOSPC56917-1G
APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈BrFO₃ MW: 287,082 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28100223 Núm. CAS: 1404110-02-6 |