Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 654 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formula: C₁₁H₁₀BrFO₄
MW: 305,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695769
Núm. CAS: 2161554-52-3