5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 464 EUR
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16743019
Núm. CAS: 1249506-21-5