5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56922-1G PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA 102 EUR
APOSPC56922-1G APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₃BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695607
Núm. CAS: 2379918-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III