5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56923-1G
PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA
464
EUR
APOSPC56923-1G
APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formula:
C₉H₆BrFO₂ MW: 245,045 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21233791 Núm. CAS: 1498609-31-6 |