5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 464 EUR
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₄BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21233546
Núm. CAS: 1480288-05-8