6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56925-1G
PC56925-250MG
PC56925-5G
APOSPC56925-1GEA
531
EUR
APOSPC56925-1G
APOSPC56925-250MG
APOSPC56925-5G
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone
Formula:
C₈H₂BrF₅O MW: 288,997 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12922590 Núm. CAS: 1208076-48-5 |