(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56934-100MG PC56934-1G PC56934-250MG
APOSPC56934-100MGEA 654 EUR
APOSPC56934-100MG APOSPC56934-1G APOSPC56934-250MG
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 95%
(1-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27922430
Núm. CAS: 1462885-81-9