2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56939-1G PC56939-250MG
APOSPC56939-1GEA 654 EUR
APOSPC56939-1G APOSPC56939-250MG
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methylamino]-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₆H₁₇F₃N₂O₄S
MW: 390.377 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695610
Núm. CAS: 2366994-37-6