2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56942-1G PC56942-250MG PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA 98.6 EUR
APOSPC56942-1G APOSPC56942-250MG APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12400895
Núm. CAS: 1135531-73-5