4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 574 EUR
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Formula: C₁₀H₇F₇O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31700004
Núm. CAS: 353273-04-8