tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56947-1G PC56947-25G PC56947-5G
APOSPC56947-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56947-1G APOSPC56947-25G APOSPC56947-5G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
Formula: C₁₀H₁₅F₂NO₃·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19443979
Núm. CAS: 1400264-85-8